3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9148-1G PC9148-50MG PC9148-250MG PC9148-500MG PC9148-2.5G PC9148-5G
APOSPC9148-1GEA 461 CHF
APOSPC9148-1G APOSPC9148-50MG APOSPC9148-250MG APOSPC9148-500MG APOSPC9148-2.5G APOSPC9148-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
3-(Trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458858
CAS-Nummer: 588702-65-2