1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
PC9145-25G
PC9145-5G
PC9145-100G
APOSPC9145-25GEA
69.8
CHF
APOSPC9145-25G
APOSPC9145-5G
APOSPC9145-100G
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
1-Fluor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Formel:
C₇H₆FNO₄S MW: 219.19 g/mol Melting Pt: 148…157 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00025066 CAS-Nummer: 453-72-5 |