5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
PC9138-1G PC9138-5G
APOSPC9138-1GEA 29.7 CHF
APOSPC9138-1G APOSPC9138-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Melting Pt: 184…189 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774128
CAS-Nummer: 131747-40-5