Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-Phe(3-CF₃)-OH, Fmoc-Phe(3-CF3)-OH, (S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionic acid, Fmoc-L-Phe-(3-trifluoromethyl)-OH, Fmoc-L-Phe-(3-CF3)-OH, 3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-FMOC protected
PC9136-5G
APOSPC9136-5GEA 229 CHF
APOSPC9136-5G
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00672555
CAS-Nummer: 205526-27-8