5-(Trifluormethyl)picolinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC9132-1G PC9132-5G
APOSPC9132-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9132-1G APOSPC9132-5G
5-(Trifluormethyl)picolinsäure 97%
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Melting Pt: 133…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113632
CAS-Nummer: 80194-69-0