3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9129-1G
PC9129-5G
APOSPC9129-1GEA
26.2
CHF
APOSPC9129-1G
APOSPC9129-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C6H3BrF3N Siedepunkt: 97…99 °C/26mmHg Melting Pt: 40…43 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458124 CAS-Nummer: 590371-58-7 |