3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
PC9122-5G
PC9122-1G
PC9122-25G
APOSPC9122-5GEA
122
CHF
APOSPC9122-5G
APOSPC9122-1G
APOSPC9122-25G
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon 98%
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Formel:
C₈H₅ClF₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631329 CAS-Nummer: 177942-50-6 |