[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911359-1G PC911359-250MG
APOSPC911359-1GEA 688 CHF
APOSPC911359-1G APOSPC911359-250MG
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(2-Fluorophenoxy)propyl]amine
Formel: C₉H₁₂FNO
MW: 169,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800759
CAS-Nummer: 116735-67-2