4-Fluor-m-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-fluoroanisole
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 71.5 CHF
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluor-m-anisidin
4-Fluor-m-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Melting Pt: 66…68 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00665789
CAS-Nummer: 64465-53-8