3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine
PC911081-100MG
PC911081-1G
PC911081-250MG
APOSPC911081-100MGEA
201
CHF
APOSPC911081-100MG
APOSPC911081-1G
APOSPC911081-250MG
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
3-(2-Fluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₃ClFN MW: 201,67 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094757 CAS-Nummer: 885277-79-2 |