4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910901-1G
PC910901-5G
APOSPC910901-1GEA
279
CHF
APOSPC910901-1G
APOSPC910901-5G
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one 97%
4-(2-Fluorophenyl)but-3-en-2-one
Formel:
C₁₀H₉FO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01221416 CAS-Nummer: 2143-80-8 |