2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2,2-Difluoropropionate, 2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
PC9109-25G
APOSPC9109-25GEA 81.9 CHF
APOSPC9109-25G
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
2,2-Difluoropropionic acid ethyl ester
Formel: C₅H₈F₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 24…25 °C/20mmHg
Dichte: 1.102 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657970
CAS-Nummer: 28781-85-3
UN: 3272
ADR: 3,III