4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-{4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethan-1-one
PC9105-1G PC9105-5G PC9105-10G
APOSPC9105-1GEA 105 CHF
APOSPC9105-1G APOSPC9105-5G APOSPC9105-10G
4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
4'-(4-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Melting Pt: 78…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173651
CAS-Nummer: 72293-96-0