3-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoro-3-iodobenzoic acid
PC9102-1G
PC9102-250MG
PC9102-5G
PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA
26.2
CHF
APOSPC9102-1G
APOSPC9102-250MG
APOSPC9102-5G
APOSPC9102-25G
3-Fluor-5-iodbenzoesäure
3-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ MW: 266,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116467 CAS-Nummer: 723294-74-4 |