4-Fluor-3-iodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9099-1G
PC9099-250MG
PC9099-5G
APOSPC9099-1GEA
61
CHF
APOSPC9099-1G
APOSPC9099-250MG
APOSPC9099-5G
4-Fluor-3-iodbenzaldehyd
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄OFI MW: 250.01 g/mol Melting Pt: 65…67 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08236850 CAS-Nummer: 227609-88-3 |