Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909748-1G PC909748-250MG
APOSPC909748-1GEA 82.5 CHF
APOSPC909748-1G APOSPC909748-250MG
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl (4-bromo-3-fluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22418249
CAS-Nummer: 942282-41-9