2-Fluor-4-iodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9094-1G PC9094-5G PC9094-25G
APOSPC9094-1GEA 73.1 CHF
APOSPC9094-1G APOSPC9094-5G APOSPC9094-25G
2-Fluor-4-iodbenzaldehyd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782056
CAS-Nummer: 699016-40-5