4-Brom-6-fluor-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908905-1G PC908905-250MG
APOSPC908905-1GEA 166 CHF
APOSPC908905-1G APOSPC908905-250MG
4-Brom-6-fluor-1H-indazol 95+%
4-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.0200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781448
CAS-Nummer: 885520-35-4