2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9088-25G
PC9088-5G
PC9088-1G
APOSPC9088-25GEA
95.8
CHF
APOSPC9088-25G
APOSPC9088-5G
APOSPC9088-1G
2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid 95%
2-Chlor-5-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₄ MW: 198.5500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782058 CAS-Nummer: 89634-75-3 |