3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-piperidone Hydrochloride
PC908720-1G PC908720-5G PC908720-10G
APOSPC908720-1GEA 158 CHF
APOSPC908720-1G APOSPC908720-5G APOSPC908720-10G
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride 95%
3-Fluoro-4-piperidinone hydrochloride
Formel: C₅H₉ClFNO
MW: 153,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11506659
CAS-Nummer: 1070896-59-1