3-Amino-6-fluor-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC908712-1G
PC908712-250MG
PC908712-5G
APOSPC908712-1GEA
73.1
CHF
APOSPC908712-1G
APOSPC908712-250MG
APOSPC908712-5G
3-Amino-6-fluor-1H-indazol 97%
3-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆FN₃ MW: 151,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06739129 CAS-Nummer: 404827-75-4 |