2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908703-1G PC908703-250MG PC908703-5G
APOSPC908703-1GEA 275 CHF
APOSPC908703-1G APOSPC908703-250MG APOSPC908703-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₆F₃N₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03848692
CAS-Nummer: 685853-98-9