4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908657-1G PC908657-250MG
APOSPC908657-1GEA 73.1 CHF
APOSPC908657-1G APOSPC908657-250MG
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole 95%
4-Fluoro-5-hydroxy-2-methylindole
Formel: C₉H₈FNO
MW: 165,1600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368140
CAS-Nummer: 288385-88-6