Perfluor-1-butansulfonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9086-25G
APOSPC9086-25GEA 172 CHF
APOSPC9086-25G
Perfluor-1-butansulfonsäure 97%
Perfluor-1-butansulfonsäure
Nonaflates are slightly more reactive towards nucleophilic displacements than triflates.
Formel: C₄HF₉O₃S
Siedepunkt: 76…84 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01320794
CAS-Nummer: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
UN: 2586
ADR: 8,III