2,3-Difluorphenylisothiocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907988-1G PC907988-250MG
APOSPC907988-1GEA 715 CHF
APOSPC907988-1G APOSPC907988-250MG
2,3-Difluorphenylisothiocyanat 95%
2,3-Difluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃F₂NS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 363179-57-1