Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 241 CHF
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14698016
CAS-Nummer: 1073129-57-3