4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907751-1G PC907751-5G
APOSPC907751-1GEA 297 CHF
APOSPC907751-1G APOSPC907751-5G
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.53 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010856
CAS-Nummer: 2693-57-4