2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: b-Amino-4-fluorobenzeneethanol
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 149 CHF
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155.17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11213644
CAS-Nummer: 140373-17-7