1,3-Bis(difluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 26.2 CHF
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluormethoxy)benzol 97%
1,3-Bis(difluormethoxy)benzol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Siedepunkt: 52 °C/50mmHg
Dichte: 1.3949 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458119
CAS-Nummer: 22236-12-0