3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906736-5G
APOSPC906736-5GEA 126 CHF
APOSPC906736-5G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115400
CAS-Nummer: 2002-82-6