2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906598-5G
APOSPC906598-5GEA 140 CHF
APOSPC906598-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774130
CAS-Nummer: 1620-72-0