5,7-Difluorchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906597-1G
APOSPC906597-1GEA
129
CHF
APOSPC906597-1G
5,7-Difluorchinolin 95%
5,7-Difluoroquinoline
Formel:
C₉H₅F₂N MW: 165,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00474638 CAS-Nummer: 34522-72-0 |