5-Brom-3-fluor-2-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC906562-250MG PC906562-1G PC906562-5G
APOSPC906562-250MGEA 94.3 CHF
APOSPC906562-250MG APOSPC906562-1G APOSPC906562-5G
5-Brom-3-fluor-2-methylpyridin 95%
5-Brom-3-fluor-2-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12196979
CAS-Nummer: 1162674-74-9