2,4-Difluor-3-methylbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 297 CHF
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluor-3-methylbenzylamin 95%
2,4-Difluor-3-methylbenzylamin
Formel: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275293
CAS-Nummer: 847502-90-3