5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
PC906427-5G
APOSPC906427-5GEA 129 CHF
APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093471
CAS-Nummer: 701-16-6