N-(4-Fluorphenyl)formamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G
PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA
101
CHF
APOSPC906379-1G
APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorphenyl)formamid 95%
N-(4-Fluorphenyl)formamid
Formel:
C₇H₆FNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
459-25-6 |