3-Fluor-N-methylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906345-25G
PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA
290
CHF
APOSPC906345-25G
APOSPC906345-5G
3-Fluor-N-methylanilin 97%
3-Fluor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683095 CAS-Nummer: 1978-37-6 |