3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-3-fluoro-5-methylpyridine
PC906342-1G
PC906342-5G
APOSPC906342-1GEA
262
CHF
APOSPC906342-1G
APOSPC906342-5G
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-methylpyridin-2-amine
Formel:
C₆H₇FN₂ MW: 126.134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185333 CAS-Nummer: 1211590-31-6 |