2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906340-1G PC906340-5G
APOSPC906340-1GEA 262 CHF
APOSPC906340-1G APOSPC906340-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23712098
CAS-Nummer: 1427416-28-1