4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoroisonicotinonitrile
PC906325-5G
APOSPC906325-5GEA 80.1 CHF
APOSPC906325-5G
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
Formel: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,093 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176565
CAS-Nummer: 1214377-09-9