3-Fluorbenzoylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(3-Fluorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril, 3-(3-Fluorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 125 CHF
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorbenzoylacetonitril 98%
3-Fluorbenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02260777
CAS-Nummer: 21667-61-8