2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 114 CHF
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660278
CAS-Nummer: 535961-78-5