3,5,6-Trifluor-2-pyridinol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol, 3,5,6-Trifluoro-2-pyridone
PC905307-1G PC905307-5G
APOSPC905307-1GEA 227 CHF
APOSPC905307-1G APOSPC905307-5G
3,5,6-Trifluor-2-pyridinol 95%
3,5,6-Trifluor-2-pyridinol
Formel: C₅H₂F₃NO
MW: 149,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114299
CAS-Nummer: 75777-49-0