(2-Bromethyl)(diphenyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC904948-1G PC904948-5G
APOSPC904948-1GEA 27.6 CHF
APOSPC904948-1G APOSPC904948-5G
(2-Bromethyl)(diphenyl)sulfoniumtrifluormethansulfonat 98%
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
Melting Pt: 85…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546049
CAS-Nummer: 247129-85-7