4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904946-10G
PC904946-25G
APOSPC904946-10GEA
227
CHF
APOSPC904946-10G
APOSPC904946-25G
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 98%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formel:
C₉H₇FN₂ MW: 162,17 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00297041 CAS-Nummer: 65020-70-4 |