(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
PC904883-1G PC904883-250MG
APOSPC904883-1GEA 386 CHF
APOSPC904883-1G APOSPC904883-250MG
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde 95%
(4-Fluorophenyl)acetaldehyde
Formel: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 204 °C/760mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261761
CAS-Nummer: 1736-67-0