3-(4-Fluorphenyl)isoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904842-1G PC904842-250MG
APOSPC904842-1GEA 328 CHF
APOSPC904842-1G APOSPC904842-250MG
3-(4-Fluorphenyl)isoxazol 95%
3-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆FNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08446385
CAS-Nummer: 651059-64-2