4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC904659-5G
PC904659-25G
APOSPC904659-5GEA
166
CHF
APOSPC904659-5G
APOSPC904659-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrClFN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040607 CAS-Nummer: 1017793-21-3 |