5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]oxazole-2-thiol
PC904486-5G
APOSPC904486-5GEA 73.1 CHF
APOSPC904486-5G
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol 98%
5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
Formel: C₇H₄FNOS
MW: 169,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08447021
CAS-Nummer: 13451-78-0