[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904348-1G PC904348-250MG
APOSPC904348-1GEA 119 CHF
APOSPC904348-1G APOSPC904348-250MG
[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol 95%
[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798098
CAS-Nummer: 640291-97-0